Learn More
Buttersäure, Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277110 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10277110 25 g Glasflasche 25 Gramm
10063330 5g Glasflasche 5 Gramm
10474715 100g Glasflasche 100 Gramm
13458488 500g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10277110 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 263190250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00 CHF
    28.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 5.35 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-54-7
Summenformel C4H7NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 110.09
MDL-Nummer MFCD00002816
InChI-Schlüssel MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyric acid sodium salt
Schmelzpunkt 250,0°bis 253,0 °C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Amorphes Pulver
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3CH2CH2COONa
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: unlöslich im Äther
IUPAC-Name sodium butanoate
Formelmasse 110.09
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyric acid sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.