Learn More
Butyramid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Butyramide |
| CAS | 541-35-5 |
| Summenformel | C4H9NO |
| Menge | 250 g |
| Synonym | Butanimidic Acid, NSC 8424, n-Butylamide, n-Butyramide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9NO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6) |
| SMILES | CCCC(=O)N |
| IUPAC-Name | Butanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 87.12 |
| Formelmasse | 87.0684 |