Learn More
Butyramid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494124
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494124 500 g 500 Gramm
11428760 50 g 50 Gramm
11484124 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494124 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12494.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 541-35-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
Butyramide was used in the synthesis of hydroxamic acids, electrorheological fluids and β-amodoorganotin compounds. It was used as substrate of (+)-γ-lactamase to develop a microreactor to study enzyme stability, activity, kinetics and substrate specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Butyramid wurde bei der Synthese von Hydroxaminsäuren, elektrorheologischen Flüssigkeiten und β-amodoganotin-Verbindungen verwendet. Es wurde als Substrat von (+)-γ-Lactamase verwendet, um einen Mikroreaktor zur Untersuchung der Enzymstabilität, -aktivität, -kinetik und -substratspezifität zu entwickeln.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (170g/l).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-35-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.122
MDL-Nummer MFCD00041894
InChI-Schlüssel DNSISZSEWVHGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyramide, n-butyramide, n-butylamide, butanimidic acid, butanoic acid, amide, unii-9j6or937vr, butyroamide, n-c3h7c o nh2, butyrylamide, butyramid
PubChem CID 10927
ChEBI CHEBI:50724
IUPAC-Name Butanamid
SMILES CCCC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyramide
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Dichte 1.032
Siedepunkt 216°C
Menge 500 g
Beilstein 1361528
Merck Index 14,1592
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (170g/L).
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 98%