Learn More
Butyraldehyde, ≥99.0%, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120269 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. 15605810
Marke: Honeywell Research Chemicals 538191100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
≥99.0%, dry
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-72-8
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00007023
InChI-Schlüssel ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
IUPAC-Name Butanal
SMILES CCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyraldehyde
Schmelzpunkt -81°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8g/mL at 25°C
Siedepunkt 46°C to 50°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CHO
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1129
Beilstein 506061
Formelmasse 72.11g/mol
Reinheit (%) ≥99.0%