Learn More
Butyraldehyd, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453777 2500 mL 2500 Milliliter
11443777 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18243.0F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-72-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Butyraldehyde is used as an intermediate in the production of synthetic resins, rubber accelerators, tanning auxiliaries, perfumes, flavors, plasticizers and high molecular weight polymers. It acts as a chemical intermediate to prepare other chemicals such as 2-ethylhexanol, n-butanol, polyvinyl butyral (PVB), n-butyric acid and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Butyraldehyd wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von synthetischen Harzen, Kautschukbeschleunigern, Gerbhilfsmitteln, Parfums, Aromen, Weichmachern und Polymeren mit hohem Molekulargewicht verwendet. Dient als chemisches Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Chemikalien wie 2-Ethylhexanol, n-Butanol, Polyvinylbutyral (PVB), n-Butyrinsäure und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Äther, Ethylacetat, Aceton und Toluol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, starken Basen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-72-8
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00007023
InChI-Schlüssel ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
IUPAC-Name Butanal
SMILES CCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyraldehyde
Schmelzpunkt -99°C
Dichte 0.8
Siedepunkt 75°C to 76°C
Flammpunkt −11°C (12°F)
Geruch Pungent
Strukturformel CH3CH2CH2CHO
Brechungsindex 1.38
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1129
Beilstein 506061
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,1591
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,ethyl acetate,acetone and toluene.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) ≥98%