Learn More
Butyraldehyd, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Butyraldehyde is used as an intermediate in the production of synthetic resins, rubber accelerators, tanning auxiliaries, perfumes, flavors, plasticizers and high molecular weight polymers. It acts as a chemical intermediate to prepare other chemicals such as 2-ethylhexanol, n-butanol, polyvinyl butyral (PVB), n-butyric acid and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Butyraldehyd wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von synthetischen Harzen, Kautschukbeschleunigern, Gerbhilfsmitteln, Parfums, Aromen, Weichmachern und Polymeren mit hohem Molekulargewicht verwendet. Dient als chemisches Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Chemikalien wie 2-Ethylhexanol, n-Butanol, Polyvinylbutyral (PVB), n-Butyrinsäure und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Äther, Ethylacetat, Aceton und Toluol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, starken Basen und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Butyraldehyde |
| Schmelzpunkt | -99°C |
| Dichte | 0.8 |
| Siedepunkt | 75°C to 76°C |
| Flammpunkt | −11°C (12°F) |
| Geruch | Pungent |
| Strukturformel | CH3CH2CH2CHO |
| Brechungsindex | 1.38 |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN1129 |
| Mehr anzeigen |