Learn More
Semaphorin 4A Antibody (757129) [Biotin], R&D Systems™
Code produit 18601175 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601175 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601175 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB8166B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.08 CHF
    738.15 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 113.93 CHF
    13% Rabatt
 Article restreint
Verfügbar ab: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Semaphorin 4A Monoclonal specifically detects Semaphorin 4A in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Semaphorin 4A
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 757129
Conjugué Biotin
Dilution Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène CORD10, RP35, Sema B, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4A, SEMAB, semaphorin-4A, Semaphorin-B, SemB, SEMBFLJ12287
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Semaphorin 4A, Thr33-Trp638, Accession # Q62178
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience, Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64218
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.