Learn More
Butylhydroxytoluol, Mikromol™
Artikelnummer. 17992856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992856 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17992856 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0679.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Butylhydroxytoluol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butylhydroxytoluene
CAS 128-37-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Butylhydroxytoluene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H24 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Butylhydroxytoluene, 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylphenol, 2,6-Di(tert-butyl)hydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-1-hydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylhydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresole, 2,6-Di-tert-butyl-p-methylphenol, 2,6-Di-tert-butylcresol, 2,6-Di-tert-butylmethylphenol, 2,6-tert-Butyl-4-methylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butyltoluene, 4-Methyl-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylphenol, AO 29, AO 4, AO 4K, AOX 4, AOX 4K, Advastab 401, Agidol, Agidol 1, Agidol 1A, Alkofen BP, Antage BHT, Antioxidant 264, Antioxidant 29, Antioxidant 30, Antioxidant 4, Antioxidant 4K, Antioxidant DBPC, Antioxidant KB, Antioxidant MPJ, Antioxidant T 501, Antox QT, B-NOX BHT-P, BAT, BHT, BHT 264, BHT Swanox, BHT-C, Buks, Butylated hydroxytoluene, CAO 1, CAO 3, Catalin CAO 3, Chemanox 11, DBPC, Dalpac, Deenax, Di-tert-Butyl-4-methylphenol, Di-tert-butyl-p-cresol, Di-tert-butylcresol, Dibunol, Dibutylated hydroxytoluene, Dibutylcresol, Dibutylhydroxytoluene, E 321, Impruvol, Ionol, Ionol 1, Ionol 330, Ionol BHT, Ionol CP, Ionol K, Ionole, Kerabit, Lowinox BHT, Lubrizol 817, NSC 6347, Naugard BHT, Nocrac 200, Nocrac 2000, Nonox TBC, P 21, P 21 (phenol), Parabar 441, Permanax BHT, Popol, Ralox BHT, Selosol H 633, Stavox, Sumilizer BHT, Sumilizer BHT-R, Sustane BHT, Swanox BHT, T 501, T 501 (phenol), Tenamene 3, Tenox BHT, Tonarol, Topanol, Topanol BHT, Topanol O, Topanol O-FG, Topanol OC, Topanol OL, Ultranox 226, Vanlube PC, Vanlube PCX, Vanox PC, Vianol, Vulkanox KB, Yoshinox BHT, o-Di-tert-butyl-p-methylphenol, BHT, 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol
InChI-Formel InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
SMILES Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 220.35
Menge 250 mg
Formelmasse 220,1827 g/mol