Learn More
Cytiva Butyl Sepharose™ 6 Fast Flow-Chromatographiemedium
Artikelnummer. 10820331 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 ml
Packungsgröße:
200 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10820331 200 ml 200 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10820331 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17097802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 CHF
    889.00 CHF / 200 Milliliter
    Sparen 56.00 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das am wenigsten hydrophobe Medium im Bereich der hydrophoben Interaktionschromatographie (HIC) mit Sepharose Schnellflussmedien ist besonders in den Anfangsphasen des Aufreinigungsprozesses nützlich
  • Bindet und eluiert relativ starke hydrophobe Moleküle bei vergleichsweise geringen Salzkonzentrationen
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix gewährleistet eine niedrig konzentrierte unspezifische Bindung
  • Reinigt rekombinantes Oberflächenantigen des Hepatitis-B-Virus aus CHO-Zellen
  • Bestehend aus quervernetzten 6 % Agarose-Beads, modifiziert mit Butylgruppen über Thio-Äther-Verknüpfung
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 200 ml
Stabilität Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 mM HCl, 1 M NaOH, 30 % Isopropanol, 50 % Ethylenglycol, 70 % Ethanol, 6 M Guanidinhydrochlorid, 8 M Harnstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für hydrophobe Medien im Bereich der hydrophoben Interaktionschromatographie (HIC) mit Sepharose Schnellflussmedien und besonders geeignet für die ersten Schritte des Aufreinigungsverfahrens
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
Produkttyp Butyl-S Sepharose 6 Fast Flow Medien
Flussrate 250 bis 400 cm/H μr
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Max. Druck 100 kPa
Matrix 6 % hochvernetzte Agarose
pH-Bereich 3 bis 13
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Butyl-S
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl-S Sepharose 6 FF, 200 mL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol