Learn More
Butylparahydroxybenzoat EP Verunreinigung E, Mikromol™
Artikelnummer. 30049331
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049331 25 mg 25 Milligramm
17970896 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049331 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0496.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Butylparahydroxybenzoat EP Verunreinigung E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Isobutyl Parahydroxybenzoate
CAS 2-3-4247
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isobutyl Parahydroxybenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H14 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate (Isobutyl Parahydroxybenzoate), 2-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. E (EP), Isobutyl Parahydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
SMILES CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 2-methylpropyl-4-hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Menge 25 mg
Formelmasse 194,0943 g/mol