Learn More
Butylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30333951
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333951 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333951 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8103901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl Carbamate
CAS 592-35-8
Summenformel C5H11NO2
Menge 1 g
Synonym Butyl carbamate, NSC 187, n-Butyl carbamate, O-Butyl carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
SMILES CCCCOC(=O)N
IUPAC-Name Butylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Formelmasse 117.079
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.