Learn More
Butylbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10697421
Marke: Thermo Scientific Acros 259590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 109-21-7 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-21-7
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
MDL-Nummer MFCD00009450
InChI-Schlüssel XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate
PubChem CID 7983
ChEBI CHEBI:87429
IUPAC-Name Butylbutanoat
SMILES CCCCOC(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl butyrate
Namenshinweis 98%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -92.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8675g/mL
Siedepunkt 164.0°C to 165.0°C
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.4050 to 1.4070
Menge 1 L
Beilstein 02, 271
Merck Index 15, 1558
Relative Dichte 0.8675
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.05%. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 144.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl butyrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.