Learn More
Butylbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Butyl butyrate |
Namenshinweis | 98% |
Azidität | 1mg KOH/g max. |
Schmelzpunkt | -92.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.8675g/mL |
Siedepunkt | 164.0°C to 165.0°C |
Flammpunkt | 49°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Butyl butyrate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.