Learn More
Piercan™ Butyl BHP Glove Box Gauntlets, 6/10
Artikelnummer. 15348447
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15348447 7,5 1 Stück
15318447 8,5 1 Stück
15338447 9,5 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15348447 Lieferant Piercan™ Lieferanten-Nr. 10800 BHP 7.5 E6 5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Piercan™ Butyl BHP Glove Box Gauntlets offer good resistance to chemicals, ozone and UV and are ESD dissipative.
  • Made from High Performace Butyl (BHP) isobutylene polyisoprene rubber
  • Conductive gloves that do not attract powder and dust
  • ESD electrostatic dissipative
  • Good resistance to chemicals and to ozone and UV
  • Excellent impermeability to gas and liquids
  • Offers excellent flexibility and dexterity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Black
Material Butyl
Produkttyp Glove Box Gauntlet
Größe 7,5
Temperature (Metric) Max 110°C
Dicke (metrisch) 6/10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Microelectronics, wet chemistry, life sciences, nuclear industries
Zur Verwendung mit (Geräte) Glove boxes
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 6 in.
Anschlussgröße (metrisch) 156 mm
Menge 1 Paar
Beständig gegen Alcohol, acids, bases, strong oxidizers, ozone, UV, ketonic solvents
Länge (metrisch) 800 mm