Learn More
Piercan™ Butyl BHP Glove Box Gauntlets, 6/10
Beschreibung
- Made from High Performace Butyl (BHP) isobutylene polyisoprene rubber
- Conductive gloves that do not attract powder and dust
- ESD electrostatic dissipative
- Good resistance to chemicals and to ozone and UV
- Excellent impermeability to gas and liquids
- Offers excellent flexibility and dexterity
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Black |
| Material | Butyl |
| Produkttyp | Glove Box Gauntlet |
| Größe | 8,5 |
| Temperature (Metric) Max | 110°C |
| Dicke (metrisch) | 6/10 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Microelectronics, wet chemistry, life sciences, nuclear industries |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glove boxes |
| Anschlussgröße (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Anschlussgröße (metrisch) | 156 mm |
| Mehr anzeigen |