Learn More
Butylacrylat, TRC
Artikelnummer. 30342368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342368 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342368 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69323025ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylic acid butyl ester
CAS 141-32-2
Summenformel C7 H12 O2
Menge 25 mL
Synonym Acrylic acid butyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid butyl ester, Acrylic acid n-butyl ester, BA 100PPM, Butyl 2-propenoate, Butyl acrylate, Butyl propenoate, DL 325, EM 24, NSC 5163, n-Butyl acrylate
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
SMILES CCCCOC(=O)C=C
IUPAC-Name Butyl Prop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Formelmasse 128.0837