Learn More
Butylacrylat, 99+%, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308533 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10308533 10 L Plastikeimer 10 Liter
10667182 1 L Glasflasche 1 Liter
10751491 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10308533 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215860100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00 CHF
    380.65 CHF / 10 Liter
    Sparen 80.35 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 141-32-2 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-32-2 , 150-76-5
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00009446
InChI-Schlüssel CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
PubChem CID 8846
ChEBI CHEBI:3245
IUPAC-Name Butyl Prop-2-enoat
SMILES CCCCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl acrylate
Azidität 0.01% max. (as acrylic acid)
Schmelzpunkt -64.0°C
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 145.0°C
Flammpunkt 39°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel H2C=CHCO2(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.4170 to 1.4190
Menge 10 L
Beilstein 02, II, 388
Merck Index 15, 1541
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.4g/L (20°C)
Stabilisator 10 to 20ppm MEHQ
Viskosität 0.869 mPa.s (20°C)
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit