Learn More
Butylacetat, TRC
Artikelnummer. 30339986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339986 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339986 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB692225100ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl Acetate
CAS 123-86-4
Summenformel C6 H12 O2
Menge 100 mL
Synonym 1-Acetoxybutane, 1-Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butyl acetate, Butyl ethanoate, NBA, NSC 9298, n-Butyl acetate
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCCCOC(=O)C
IUPAC-Name Butylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Formelmasse 116.0837