Learn More
Butylacetat, puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99,5 % (GC), Solstice
Artikelnummer. 15635600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15635600 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15625600 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15605600 1 l Glasflasche 1 Liter
15615600 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15635600 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 458606X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.00 CHF
    375.75 CHF / 6 Stück
    Sparen 143.25 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009445
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Butylacetat, Essigsäure, Butylester, 1-Butylacetat, Butylethanoat, Essigsäure-Butylester, N-Butyl-Ethanoat, Essigsäure-n-Butylester, Acetat de Butyl, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-Name Butylacetat
SMILES CCCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butylacetat
Schmelzpunkt -78 °C
Dichte 0,88 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 126 °C
Explosionsgrenze 0.076
Flammpunkt 23 °C (73,4 °F)
Zündpunkt 790 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COO(CH2)3CH3
Brechungsindex n20/D 1.394
Menge 6 x 1 l
UN-Nummer UN1123
Beilstein 1741921
Rückstand nach Verdampfung 0 bis 0,001 %
Dampfdichte 4 (vs Luft)
Formelmasse 116,16 g/mol
Dampfdruck 15 mmHg (25 °C), 8 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥99,5 % (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.