Learn More
Butvar™ B-98, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022184
69.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
63148-65-2
MFCD00084458
Poly(vinyl butyral) resin
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
63148-65-2
MFCD00084458
Poly(vinyl butyral) resin
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Butvar* B-98
Farbe Weiß
Dichte 1.1000g/mL
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Viskosität 6 to 9cPs (6% in methanol, 20°C)
Reinheit (%) 18.0 to 20.0% (Hydroxyl content) as PV alcohol, 2.5% max. (Acetate content) as PV acetate
Physikalische Form Fließfähiges Pulver