Learn More
Butoconazol Nitrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17585545 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17585545 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17585545 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468770010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butoconazole nitrate
Verpackung Glasflasche
CAS 64872-77-1
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Kristallpulver
Summenformel C19H18Cl3N3O3S
MDL-Nummer 00058159
Farbe Weiß bis hellgelb
Schmelzpunkt 163°C
Merck Index 13-1525
InChI-Schlüssel ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYNA-N
SMILES O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(CCC(CN2C=CN=C2)SC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C=C1
IUPAC-Name 1-[4-(4-Chlorphenyl)-2-[(2,6-dichlorphenyl)sulfanyl]butyl]-1H-imidazol; Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 474.78
Menge 1 g