Learn More
Buthiazid, TRC
Artikelnummer. 30009197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009197 25 mg 25 Milligramm
30006063 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009197 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69003525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2043-38-1
Summenformel C11 H16 Cl N3 O4 S2
Molekulargewicht (g/mol) 353.85
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(2-methylpropyl)-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-isobutyl-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), 3-Isobutyl-6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3500S, Buthiazide, Butizid, Butizide, Eunephran, Isobutylhydrochlorothiazide, Modenol, S 3500, Saltucin, Su 6187, Thiabutazide
IUPAC-Name 6-Chloro-3-(2-Methylpropyl)-1,1-Dioxo-3,4-Dihydro-2H-1λ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-Sulfonamid
SMILES CC(C)CC1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buthiazide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H16ClN3O4S2/c1-6(2)3-11-14-8-4-7(12)9(20(13,16)17)5-10(8)21(18,19)15-11/h4-6,11,14-15H,3H2,1-2H3,(H2,13,16,17)
Formelmasse 353.0271
Reinheit (%) >95%