Learn More
Butanal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Butanal |
| CAS | 123-72-8 |
| Summenformel | C4 H8 O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Butyraldehyde (8CI), Butal, Butaldehyde, Butanaldehyde, Butyl aldehyde, Butyral, Butyric aldehyde, Butyrylaldehyde, NSC 62779, n-Butanal, n-Butyl aldehyde, n-Butyraldehyde, n-Butyric aldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCC=O |
| IUPAC-Name | Butanal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 72.11 |
| Formelmasse | 72.0575 |