Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Butadiene monoxide |
| Namenshinweis | 97% |
| CAS | 930-22-3 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glass Bottle in Plastic Container |
| Summenformel | C4H6O |
| Brechungsindex | 1.4160 to 1.4200 (20°C, 589nm) |
| MDL-Nummer | MFCD00005149 |
| Mehr anzeigen |