Learn More
Butachlor, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30309217 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309217 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10860000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butachlor
CAS 23184-66-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Butachlor
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H26 Cl N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Acetanilide, N-(butoxymethyl)-2-chloro-2',6'-diethyl- (8CI), N-(Butoxymethyl)-2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide, 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(butoxymethyl)acetanilide, 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(butoxymethyl)acetoanilide, 2',6'-Diethyl-N-butoxymethyl-2-chloroacetanilide, 2',6'-Diethyl-N-butoxymethyl-α-chloroacetanilide, Bilchlor, Butaclor, CP 53619, Delchlor, Delchlor 5G, Dingcaoan, Hiltachlor, Machet, Machete, Machete (herbicide), Machette, N-(Butoxymethyl)-2-chloro-2',6'-diethylacetanilide, NSC 221683
InChI-Formel InChI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-7-11-21-13-19(16(20)12-18)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3
Lösungstyp Neat
SMILES CCCCOCN(C(=O)CCl)c1c(CC)cccc1CC
IUPAC-Name N-(Butoxymethyl)-2-Chlor-N-(2,6-Diethylphenyl)Acetamid
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 311.85
Menge 100 mg
Formelmasse 311.1652 g/mol