Learn More
Butachlor (>90 %), TRC
Artikelnummer. 17943435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17943435 1 g 1 Gramm
17933865 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17943435 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6899251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23184-66-9
Summenformel C17 H26 Cl N O2
Molekulargewicht (g/mol) 311.85
Synonym Acetanilide, N-(butoxymethyl)-2-chloro-2',6'-diethyl- (8CI), N-(Butoxymethyl)-2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide, 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(butoxymethyl)acetanilide, 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(butoxymethyl)acetoanilide, 2',6'-Diethyl-N-butoxymethyl-2-chloroacetanilide, 2',6'-Diethyl-N-butoxymethyl-α-chloroacetanilide, Bilchlor, Butachlor, Butaclor, CP 53619, Delchlor, Delchlor 5G, Dingcaoan, Hiltachlor, Machet, Machete, Machete (herbicide), Machette, N-(Butoxymethyl)-2-chloro-2',6'-diethylacetanilide, NSC 221683
IUPAC-Name N-(Butoxymethyl)-2-Chlor-N-(2,6-Diethylphenyl)Acetamid
SMILES CCCCOCN(C(=O)CCl)c1c(CC)cccc1CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butachlor
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Butachlor
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-7-11-21-13-19(16(20)12-18)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 1 g
Formelmasse 311.1652
Reinheit (%) >95%