Learn More
Buspironhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134243
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134243 5 g 5 Gramm
18061350 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134243 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6898505G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33386-08-2
Summenformel C21 H31 N5 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 421.96
Synonym Buspirone Hydrochloride, 8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1,1-Cyclopentanediacetimide, N-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, monohydrochloride (8CI), 8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, monohydrochloride (9CI), 8-[4-[4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione hydrochloride, Ansial, Ansiced, Ansiten, Axoren, Bespar, Buscalma, Buspa, Buspar, Buspimem, Buspinol, Buspirone hydrochloride, Buspirone monohydrochloride, Buspisal, Busron, Censpar, Lucelan, MJ 9022-1, Narol, Travin
IUPAC-Name 8-[4-(4-Pyrimidin-2-Ylpiperazin-1-yl)Butyl]-8-Azaspiro[4.5]Dekan-7,9-Dione; Hydrochlorid
SMILES Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buspirone hydrochloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
Formelmasse 421.2245