missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buspiron.HCl, Lipomed

Artikelnummer. 30462489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462489 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30462489 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMBSP1832HC10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.

Buspironhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Buspirone hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H31 N5 O2 . Cl H
Synonym Buspirone Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
IUPAC-Name 8-[4-(4-Pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5 ]decan-7,9-dion;hydrochlorid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 421.96
Menge 10 mg
Formelmasse 421,2245 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.