Learn More
Buspiron EP Verunreinigung K, Mikromol™
Artikelnummer. 30051316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051316 100 mg 100 Milligramm
30049174 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051316 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0464.08
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Buspiron EP Verunreinigung K
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
CAS 1075-89-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H13 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. K (EP), Buspirone Imp. K (EP), Buspirone USP Related Compound K, Buspirone USP RC K, Buspirone Related Compound K, Buspirone Hydrochloride Impurity K, Buspirone Impurity K
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
SMILES O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1
IUPAC-Name 8-Azaspiro[4.5]Decan-7,9-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 167.2
Menge 100 mg
Formelmasse 167,0946 g/mol