Learn More
Uvex Busingess Casual 95388 Insole - Width 11
Artikelnummer. 17298171 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17298171 40 1 Paar
17288171 39 1 Paar
17208181 41 1 Paar
17218181 42 1 Paar
17228181 43 1 Paar
17238181 44 1 Paar
17248181 45 1 Paar
17258181 46 1 Paar
17268181 47 1 Paar
17278181 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17298171 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 9538840
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 business Casual
  • Vollständige Stoßdämpfung am Fuß
  • Sehr atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Material
  • Perforation für verbesserte Atmungsaktivität
  • Stoßdämpfungszonen unterstützen natürliche Fußbewegungen
  • Hautverträglichkeit und angenehme Oberflächenstruktur
  • Unterstützt das Fußgewölbe
  • Artikel Nr. 9538.8
  • Größe: 38 bis 48
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Uvex Business Casual
Material Microvelour
Größe 40
Einwegprodukt Nein
Geschlecht Unisex
Fit Standardbreite
Latexfrei Ja
Waterproof Nein