Learn More
Uvex Busingess Casual 95388 Insole - Width 11
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Vollständige Stoßdämpfung am Fuß
- Sehr atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Material
- Perforation für verbesserte Atmungsaktivität
- Stoßdämpfungszonen unterstützen natürliche Fußbewegungen
- Hautverträglichkeit und angenehme Oberflächenstruktur
- Unterstützt das Fußgewölbe
- Artikel Nr. 9538.8
- Größe: 38 bis 48
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Uvex Business Casual |
| Material | Microvelour |
| Größe | 44 |
| Einwegprodukt | Nein |
| Geschlecht | Unisex |
| Fit | Standardbreite |
| Latexfrei | Ja |
| Waterproof | Nr. |