Learn More
uvex Busingess Blue PU 84282 Low Shoe - Width 11
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Uvex 1 Business-Schuh 8428.1 S3 SRC
- Sicher, elegant, stilvoll
- Modischer Business-Look mit trendigem Design
- Großzügiger Sitz mit breiter Zehenkappe aus Stahl
- Die durchdringungssichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt nicht die Flexibilität ein.
- Die Uvex Climazone Technologie sorgt für optimalen Tragekomfort
- Atmungsaktives wasserabweisendes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial
- Die Textilauskleidung sorgt für optimale Atmungsaktivität
- Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
- Stoßdämpfende, langlebige Sohle aus monodichtem Polyurethan
- Abnehmbare komfortable Einlegesohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
- Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
- Sohle, die frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw. ist
- Erfüllt ESD-Erfordernisse, Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 8428.2
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Größen: 39 bis 52
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Material | Microvelour |
| Größe | 39 |
| Sohlenmaterial | Polyurethan (PU) |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
| Geschlecht | Unisex |
| Fit | Standardbreite |
| Modell | Uvex 1 |
| Mehr anzeigen |