Learn More
Abeba™ Business Men 33240 Schuhe
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Glattleder
- Schwarz
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Leder |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Gummi |
| Modell | 33240 |
| Zehenmaterial | Stahl |