Learn More
Abeba™ Business Lady 3980 Schuhe
Bequem mit glattem Lederobermaterial. Antistatisch.
Marke: Abeba™ 3980/42
Additional Details : Gewicht : 0.70200kg
Beschreibung
- Glattleder
- Schwarz
- Antistatische Außensohle aus Leder
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
- Absatz 60 mm
Spezifikation
Schwarz | |
Leder | |
Leder |
Mikrofaser | |
42 | |
3980 |