missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Business Lady 3940 Schuhe
Bequem mit glattem Lederobermaterial. Antistatisch.
111.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohlenmaterial | Leder |
Modell | 3940 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15661218
|
Abeba™
3940/36 |
36 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15671218
|
Abeba™
3940/37 |
37 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15681218
|
Abeba™
3940/38 |
38 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15691218
|
Abeba™
3940/39 |
39 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15601228
|
Abeba™
3940/40 |
40 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15611228
|
Abeba™
3940/41 |
41 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15621228
|
Abeba™
3940/42 |
42 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Glattleder
- Schwarz
- Antistatische Außensohle aus Leder
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Absatz 60 mm
Spezifikation
Schwarz | |
Leder | |
3940 |
Mikrofaser | |
Leder |