Learn More
Esculape Laboratoire™ Burns Aid Kit
Artikelnummer. 11788383
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11788383 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11788383 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 3170703
Verfügbar ab: 01-09-2026
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 5 cm
Länge (metrisch) 17 cm
Produkttyp Burns Aid Kit
Enthält Mainly to treat all types of thermal burns, 4 fixing clips for bands, 2 bactericidal soap pockets, 2 antiseptic compresses, 2 anti-blows compresses, 1 roll sticking plaster 5 mx 2cm, 10 adhesive bandages, 1 gauze bandage 3 x 7cm, 1 compression bandage 6cm
Menge Je 1
Höhe (metrisch) 23 cm