Learn More
Buerkle™ Close-it Kontrollversiegelung für die Lebensmittel und Pharmabranche Maxi 150 x 150
Beschreibung
- Verhindert zuverlässig das Auslaufen von Produkten nach der Probenahme.
- Der Klebstoff entspricht den europäischen Richtlinien für Lebensmittel.
- Schutzschicht aus Aluminiumfolie
- Geeignet für die Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmittelzusatzstoffen und sogar Tiefkühlprodukten. – Kurz gesagt, für alle Anwendungsbereiche, in denen Sauberkeit von besonderer Bedeutung ist.
- Entspricht den FDA-Richtlinien
- Besonders geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Beschreibung | Close-it Prüfsiegel |
| Farbe | Weiß |
| Format | Label |
| Material | Aluminium, Paper |
| Bedruckbare Seiten | Front |
| Produkttyp | Kontrollversiegelung |
| Sterilität | Non-sterile |
| Anzeigetext | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmittelzusätzen |
| Mehr anzeigen |