Learn More
Kartell™ Bürettenklammer
Click to view available options
:
Im Lieferumfang enthalten:2 Klammern
Beschreibung
Kartell Bürettenklammer, umfasst:2 Klammern, Polypropylen, Bürettenklammer, weiß, Anzahl pro Packung:Je 1
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Enthält | (2) Klemmen |
| Typ | Bürettenklammer |
| Durchmesser (metrisch) Stange | 8 bis 14 mm |