Learn More
Bupropionhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17961305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961305 5 mg 5 Milligramm
17911805 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17961305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6896255MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31677-93-7
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bupropion Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
Reinheit (%) >95%