missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bupropion Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17911805
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17911805 1 g 1 Gramm
17961305 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17911805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6896251G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 31677-93-7
Summenformel C13 H18 Cl N O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 276.2
Synonym 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride, (±)-, Propiophenone, 2-(tert-butylamino)-3'-chloro-, hydrochloride, (±)- (8CI), Bupropion hydrochloride, DL-α-t-Butylamino-3-chloropropiophenone hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, Wellbutrin, Zyban, Zyban (pharmaceutical), m-Chloro-α-tert-butylaminopropiophenone hydrochloride, α-(tert-Butylamino)-m-chloropropiophenone hydrochloride
IUPAC-Name 2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one;hydrochloride
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bupropion (hydrochloride)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Formelmasse 275.0844
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.