Learn More
Bupropion.HCl, Lipomed
Beschreibung
Bupropionhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bupropion (hydrochloride) |
| CAS | 31677-93-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bupropion (hydrochloride) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C13 H18 Cl N O . Cl H |
| Synonym | 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9 CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorphenyl)propan-1-on;hydrochlorid |
| Industry Type | Pharmazeutik |
| Mehr anzeigen |