Learn More
Cole-Parmer™ BB-200 Series Electric Bunsen Burner
Click to view available options
Produkttyp:
Heizmantel
Mantel mit Steuerung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Brenner verbraucht nur 400 W Leistung
- Konisch geformtes Heizelement richtet Strahlungswärme auf den oberen Hohlraum
- Obere Haube lenkt die Wärme von der Hand weg
- Luftzirkulation aus dem belüfteten Gehäuse hält den Sockel ausreichend kühl, sodass der Sockel während des Betriebs mit der Hand erfasst werden kann
- Als Regler wird der MC5 empfohlen
- Korrosionsbeständig, und mit handwarmem Sockel
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Elektrischer Bunsenbrenner mit MC5-Regler |
| Produkttyp | Mantel mit Steuerung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erhitzen von Teströhrchen, Tiegeln, Messbechern |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto