Learn More
Bumetanid, Mikromol™
Artikelnummer. 17948274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17948274 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17948274 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1290.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Bumetanid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bumetanide
CAS 28395-03-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bumetanide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H20 N2 O5 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Bumetanide, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid, 3-(Butylamino)-4-ph
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
SMILES CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
IUPAC-Name 3-(Butylamin)-4-Phenoxy-5-Sulfamoylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 364.42
Menge 250 mg
Formelmasse 364,1093 g/mol