missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bumetanid, 99 %, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-4405039 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11464601

Marke: MP Biomedicals 0215426301

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bumetanid wird verwendet, um die Rolle von Prostaglandin E2 bei der Regulierung der Chloridsekretion in den Epithelzellen des Schweineendometriums zu prüfen.

  • Eine Studie zu den Auswirkungen der Anwendung von Bumetanid und der anschließenden Hemmung des Natrium-Kalium-Chlorid-Cotransporters (NKCC1) in kultivierten Leberzellen hat auf eine erhöhte Expression von alpha-1-Aktin der glatten Muskulatur in 2 Tage lang kultivierten hepatischen Sternzellen hingewiesen.
  • Eine Untersuchung der Laktazidose Behandlung von G6 Gliazellen, die in Suspension mit 0,1 M Bumetanid kultiviert wurden, ergab eine verminderte Zellschwellung aufgrund von Laktazidose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 28395-03-1
Summenformel C17H20N2O5S
Synonym Lunetoron

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bumetanid
Menge 1 g
Schmelzpunkt 230 bis 231 °C
Physikalische Form Pulver
Reinheit ≥ 99 %
Molekulargewicht 364.416

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt