Learn More
Bumetanid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11474601 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474601 5 g 5 Gramm
11464601 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474601 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215426305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00 CHF
    1570.37 CHF / 5 Gramm
    Sparen 79.63 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bumetanid wird verwendet, um die Rolle von Prostaglandin E2 bei der Regulierung der Chloridsekretion in den Epithelzellen des Schweineendometriums zu prüfen.
  • Eine Studie zu den Auswirkungen der Anwendung von Bumetanid und der anschließenden Hemmung des Natrium-Kalium-Chlorid-Cotransporters (NKCC1) in kultivierten Leberzellen hat auf eine erhöhte Expression von alpha-1-Aktin der glatten Muskulatur in 2 Tage lang kultivierten hepatischen Sternzellen hingewiesen.
  • Eine Untersuchung der Laktazidose Behandlung von G6 Gliazellen, die in Suspension mit 0,1 M Bumetanid kultiviert wurden, ergab eine verminderte Zellschwellung aufgrund von Laktazidose.
Chemische Identifikatoren
CAS 28395-03-1
Summenformel C17H20N2O5S
Synonym Bumetanidum
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bumetanid
Menge 5 g
Schmelzpunkt 230 bis 231 °C
Physikalische Form Pulver
Reinheit ≥ 99 %
Molekulargewicht 364.416
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.