Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Anschlüsse der Stirnwand
Ermöglicht Verbindungen mit geringem Totvolumen für eine optimale Chromatographie.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 101300
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205322
  • 59.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geringes Totvolumen
  • Hochtemperaturanwendungen
  • Leckfreie Anschlüsse
Spezifikation
Spezifikation
Anschluss der Stirnwand für Schläuche mit 1/8 Zoll x 1/16 Zoll Außendurchmesser
1/8 x 1/16 Zoll
Anschluss der Stirnwand
Edelstahl