Learn More
Brady™ M710 M610 M611 Polyurethan-Anhänger - Großpackung
Trägerlose B-7643 Kabelanhänger, Großpackung für M611, M610 und M710
171.00 CHF - 257.00 CHF
Spezifikation
Menge | 250 Labels |
---|---|
Typ | Kurzbezeichnung |
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 |
Material | Polyutherene |
Ausführung | Matte |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17837964
|
Brady™
312175 |
White | 0.591 in. |
171.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17878044
|
Brady™
312182 |
White | 0.984 in. |
214.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17867864
|
Brady™
312170 |
Black | 0.591 in. |
207.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17837994
|
Brady™
312177 |
Black | 0.984 in. |
257.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17857874
|
Brady™
312174 |
Red | 0.591 in. |
207.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17847854
|
Brady™
312181 |
Red | 0.984 in. |
257.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17867954
|
Brady™
312173 |
Orange | 0.591 in. |
207.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17878034
|
Brady™
312180 |
Orange | 0.984 in. |
257.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17857854
|
Brady™
312176 |
Yellow | 0.591 in. |
171.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17887864
|
Brady™
312183 |
Yellow | 0.984 in. |
214.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17847874
|
Brady™
312172 |
Green | 0.591 in. |
207.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17867994
|
Brady™
312179 |
Green | 0.984 in. |
257.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17817854
|
Brady™
312171 |
Blue | 0.591 in. |
207.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17877914
|
Brady™
312178 |
Blue | 0.984 in. |
257.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Diese B-7643 Kabelanhänger sind halogenfrei und zeichnen sich durch hervorragende Brandschutzeigenschaften in Kombination mit minimaler Rauchentwicklung aus.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl und Wasser
- Betriebstemperatur von -40°C bis 90°C
Spezifikation
250 Labels | |
ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 | |
Matte | |
75 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.21 x 0.09 in. | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
Kurzbezeichnung | |
Polyutherene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
2.953 in. | |
0.45 mm | |
-40°F to +194°F | |
5.5 x 2.5 mm |