Learn More
Brady™ Trägerlose Polyurethan-Kabelanhänger Großpackung für M611, M610 und M710
Trägerlose Polyurethan-Kabelanhänger Großpackung für M611, M610 und M710
458.00 CHF - 472.00 CHF
Spezifikation
Menge | 250 Labels |
---|---|
Typ | Kurzbezeichnung |
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 |
Material | Polyutherene |
Ausführung | Matte |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17857964
|
Brady™
312195 |
White | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
458.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17837884
|
Brady™
312197 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
462.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17858034
|
Brady™
312199 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
472.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17887974
|
Brady™
312196 |
Yellow | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
458.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17857884
|
Brady™
312198 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
462.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17808054
|
Brady™
312200 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
472.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Diese Heatex™ Markierer sind halogenfrei und zeichnen sich durch hervorragende Brandschutzeigenschaften in Kombination mit minimaler Rauchentwicklung aus.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl und Wasser
- Betriebstemperatur von -40°C bis 90°C
Spezifikation
250 Labels | |
ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 | |
Matte | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
Kurzbezeichnung | |
Polyutherene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.45 mm | |
-40°F to +194°F |