Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen
Artikelnummer. 17877797 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
86 mm
102 mm
Menge:
1.000/Packung
3000/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
3000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Menge Packungsgröße
17877797 102 mm 3000/Packung 3000 Stück
17867777 86 mm 1.000/Packung 1000 Stück
17837797 102 mm 1.000/Packung 1000 Stück
17897777 86 mm 3000/Packung 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17877797 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 732036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 CHF
    191.85 CHF / 3000 Stück
    Sparen 25.15 CHF
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pipettenspitzen in Reinraumqualität, entwickelt für kontaminationsfreie Analysen.
Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen. Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid. Die Spitzen werden hergestellt bei BRAND Die Verpackung erfolgt unter kontrollierten Reinraumbedingungen und erfolgt automatisch. Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfsmittel verwendet. BRAND Pipettenspitzen werden getestet auf BRAND Pipetten und viele Pipetten anderer Hersteller.
BRAND Pipettenspitzen und Filterspitzen sowie die dazugehörigen TipBoxes sind gemäß DIN EN 285 °bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar.
Sterile Spitzen werden unter zertifizierten Bedingungen hergestellt. BIO-CERT™ Qualität. Sie werden laut [Referenz einfügen] mit Betastrahlung sterilisiert. ISO 11 137 und die AAMI Richtlinien.
Nicht selbstabdichtende Filterspitzen von BRAND einen PE-Filter ohne chemische Zusätze haben. Die Durchlässigkeit wird durch die spezifische Kombination aus Porengröße und Filterlänge so gesteuert, dass keine Aerosole den Pipettenschaft erreichen können.
BIO-CERT™ FLÜSSIGKEITSHANDBUCHQUALITÄT: Frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dispensierungsvolumen (metrisch) 50 bis 1.250 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 102 mm
Format Im Beutel
Spitzenform Standard
Verpackung Großpackungsbeutel
Menge 3000/Packung
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Nein
Material Polypropylen
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität