Beschreibung
Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND bieten zuverlässige Qualität für präzise und herausfordernde Analysen. Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid. Die Spitzen werden bei hergestellt BRAND unter überwachten Reinraumbedingungen durchgeführt und automatisch verpackt. Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfen verwendet. BRAND Pipettenspitzen getestet werden BRAND und viele Pipetten anderer Hersteller.
BRAND Pipetten- und Filterspitzen sowie die entsprechenden Tipboxen sind bei 121 autoklavierbar°C (2 bar) gemäß 285.
Sterile Spitzen werden zertifiziert hergestellt BIO-CERT™ Qualität. Sie werden gemäß ISO 11 137 und AAMI Leitlinien.
Nicht selbstschließende Filterspitzen von BRAND über einen PE-Filter verfügen, der frei von chemischen Zusätzen ist. Die Durchlässigkeit wird durch die jeweilige Kombination aus Portgröße und Filterlänge kontrolliert, sodass keine Aerosol den Pipettenschaft erreichen können.
BIO-CERT™ QUALITÄT DER FLÜSSIGKEITSHANDHABUNG: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und ATP
Spezifikation
Spezifikation
| Dispensierungsvolumen (metrisch) | 50 bis 1.250 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Farblos |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 86 mm |
| Format | Im Beutel |
| Spitzenform | Standard |
| Verpackung | Großpackungsbeutel |
| Menge | 1.000/Packung |
| Mehr anzeigen |